Learn More
Polysorbate 40, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polysorbate 40 |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Liquide visqueux ou pâte à 25°C |
Densité | 1.0500g/mL |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | >200°C |
Valeur hydroxyle | 89 to 105mg KOH/g |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de saponification | 41 to 52mg KOH/g |