Learn More
Polysorbate 20, végétal, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
3035.00€ - 17360.00€
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15538304
Afficher les documents
Avantor J.T.Baker
4600-04
200 mL Flacon en verre ambré à col étroit
3035.00€
200mL
15548304
Afficher les documents
Avantor J.T.Baker
4600-06
1 L Flacon en verre ambré à col étroit
17360.00€
1L
Identifiants chimiques
9005-64-5
522.68
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MFCD00165986
443314
Spécification
Polysorbate 20, Vegetable
148.00°C
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
443314
9005-64-5
1L = 1.08kg
MFCD00165986
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
522.68
Multiofficinal / NF
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Polysorbate 20, végétal, multi-composé, N.F., J.T. Baker™