Learn More
Eppendorf™ Microplaque DNA LoBind à 384 puits à fond en V en PP
750.00€ - 1685.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 384 |
Type de puits | V |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10524714
|
Eppendorf™
0030627300 |
240 | N/A | ||||||
10084393
|
Eppendorf™
0030623304 |
80 |
750.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Étalon | |
PP | |
V |
16 x 24 | |
384 |