Learn More
Cole-Parmer™ Entonnoir utilitaire en PP
Conçu pour un passage simple et économique
Marque: Cole-Parmer™ 06122-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entonnoir utilitaire en polypropylène ; 2 oz.
- Idéal pour un usage général ou les poudres
- 12/boîte
Spécification
70 mm | |
Entonnoir utilitaire | |
en PP | |
blanc | |
2,677 in | |
68 mm |
70 ml | |
10 mm | |
68 mm | |
2,75 in | |
2 oz. | |
2,677 in |