Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
193.00€ - 251.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Capacité | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Capacité | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15855527
|
Kartell™
0056406 |
246 mm | Tubes (13 mm) | Jaune | 90 |
215.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15865527
|
Kartell™
0056410 |
246 mm | Tubes (13 mm) | Rouge | 90 |
237.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15885527
|
Kartell™
0056506 |
246 mm | Tubes (16 mm) | Jaune | 60 |
200.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15907860
|
Kartell™
0056804 |
300 mm | Tubes (30 mm) | Bleu | 24 |
251.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15875527
|
Kartell™
0056504 |
246 mm | Tubes (13 mm) | Bleu | 60 |
210.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15895527
|
Kartell™
0056510 |
246 mm | Tubes (16 mm) | Rouge | 60 |
193.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15825537
|
Kartell™
0056704 |
295 mm | Tubes (25 mm) | Bleu | 40 |
227.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15835537
|
Kartell™
0056706 |
295 mm | Tubes (25 mm) | Jaune | 40 |
227.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15845537
|
Kartell™
0056710 |
295 mm | Tubes (25 mm) | Rouge | 40 |
227.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
- Autoclavables à 121°C
- Grande capacité
- Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
- Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Polypropylène | |
Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie |