Learn More
Semadeni™ Pinces brucelles en polypropylène
Marque: Semadeni™ 1648
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pincette• Bonne résistance chimique
• Autoclavable
• Pincette PP
• Verte avec guide
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Souche | |
130 mm | |
100/boîte |
PP | |
Pinces |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Semadeni™ Pinces brucelles en polypropylène > Longueur : 130mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu