Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP
En PP pour une excellente stabilité thermique, chimique et mécanique. Les tubes en PP Greiner Bio-One™ sont particulièrement adaptés au stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
Marque:  Greiner Bio-One 102261
Code produit. 10460142
  • 264.91€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Barrette 8 tubes
  • Diamètre : 8,5 mm ; Hauteur : 44 mm
  • Volume nominal : 1,3 ml
  • Volume utile : 1 ml
  • Chaîne de tubes avec barrette de bouchons attachée
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
1,3 mL
En PP
Stérile
8,5 mm
Rond
1000
44 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes en PP > Capacité : 1.3mL