Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Macro-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Macro-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
27.02€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (métrique) | 126 mm |
Certifications/Conformité | Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15285163
|
Fisherbrand™
FI1-210-84-0 |
1 à 5 ml | Non stérile | Bleu | N/A | ||||
Description
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
1 à 5 ml | |
Autoclavable | |
Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600 | |
En vrac | |
Pipeteur universel | |
Macro-Line |
Non stérile | |
126 mm | |
Autoclave | |
Adaptation universelle | |
Non | |
PP (polypropylène) |