Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté en polypropylène
L’adaptateur fileté en PP Buerkle™ facilite le raccordement sécurisé des pompes et des robinets de décharge à une grande variété de récipients.
Marque: Buerkle™ 0600-3007
12.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
Spécification
Adaptateur fileté | |
Pour les modèles de pompes de la série 0600 | |
Noir |
Polypropylène | |
Externe : 2 po BSP ; externe 61 mm |