Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté en PP
L’adaptateur fileté en PP Buerkle™ facilite le raccordement sécurisé des pompes et des robinets de décharge à une grande variété de récipients.
Marque: Buerkle™ 0600-1013
28.68 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
Spécification
Adaptateur sde filetage | |
Pour les modèles de pompes de la série 0600 | |
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 61 | |
Jaune, bleu |
Polypropylène | |
DIN 61 | |
Filetage externe mm (BSI), filetage interne DIN |