Learn More
Buerkle™ Adaptateurs à filetage LaboPlast™
Adaptateurs permettant de connecter les robinets d’arrêt, les vannes à bille et d’autres accessoires à la plupart des récipients disponibles dans le commerce.
Marque: Buerkle™ 0600-3003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
Spécification
Thread Adapter | |
Pump-it Container Pump | |
Bleu |
Polypropylène | |
External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI) |