Learn More
Masterflex™ Connecteurs de réduction cannelés droits en polypropylène naturel
Ces connecteurs de réduction cannelés sont parfaits pour les applications à basse pression et pour construire des circuits de liquides, rapidement et simplement, en laboratoire.
33.55€ - 131.00€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | PP |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -13°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12128721
|
Masterflex™
40610-12 |
Tubulure de 1/2 x 3/8 po de dia. int. | Orifice de 1/4 po ; 2-9/16 x 11/16 po |
131.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12200439
|
Masterflex™
40610-08 |
Tubulure de 3/8 x 1/4 po de dia. int. | Orifice de 1/8 po ; 2-7/32 x 9/16 po |
33.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistant aux produits chimiques
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
- Plage de températures de −13° à +66°C
Spécification
Raccords cannelés | |
-13°C | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Naturel |
PP | |
10/boîte | |
Droit | |
66°C |