Learn More
VITLAB™ Tige d’agitation en polypropylène
Un excellent choix pour mélanger des produits chimiques et des liquides pour une utilisation générale en laboratoire.
Marque: VITLAB™ 80828
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extension en forme de spatule
- Pour une agitation manuelle efficace des petits volumes
- Longueur de 245 mm
Spécification
Blanc | |
Agitation manuelle efficace des petits volumes | |
245mm | |
PP (polypropylène) |