Learn More
Buerkle™ Bol stérilisable en polypropylène
Le bol stérilisable en polypropylène particulièrement stable avec un bord de maintien large peut être empilé, les substances qui se solidifient dans le bol peuvent être facilement enlevées.
Marque: Buerkle™ 4702-0065
14.19 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empilable
- Les substances solidifiées sont facilement éliminées
- Polypropylène, blanc
- Autoclavables jusqu’à +121°C pendant 20 min.
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
Rond | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
1/boîte | |
320 mm |
7 l | |
PP | |
Cuve | |
1 | |
130 mm |