Learn More
VITLAB™ Entonnoirs à joint standard en PP
Utilisez ces joints de col standard pour remplir les flacons de réaction multi-cols. Les entonnoirs à joint standard en PP VITLAB™ sont transparents et ont des côtés aplatis. Ils s’insèrent facilement dans les joints de col standard pour un remplissage simple et rapide. Disponibles pour de nombreuses tailles de col standard.
Marque: VITLAB™ 70694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conviennent au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction- Côtés aplatis pour une utilisation avec des flacons à col multiple
- Conviennent aux cols à joint standard de différentes tailles
- Matériau transparent pour surveiller facilement la progression du remplissage
- En polypropylène durable
- Résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
- Résistants aux températures élevées et faibles, autoclavables
- Qualité FDA
Spécification
75 mm | |
135 mm | |
Dimensions du filetage : NS 29/32 | |
Flacons à col multiple et flacons à col unique avec cols à joint standard | |
5/boîte |
Polypropylène | |
Transparent | |
Convient au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction | |
30 mm | |
Entonnoir à joint standard |