Learn More
VITLAB™ Entonnoirs à joint standard en PP
Utilisez ces joints de col standard pour remplir les flacons de réaction multi-cols. Les entonnoirs à joint standard en PP VITLAB™ sont transparents et ont des côtés aplatis. Ils s’insèrent facilement dans les joints de col standard pour un remplissage simple et rapide. Disponibles pour de nombreuses tailles de col standard.
Marque:  VITLAB™ 70594
Code produit. 13355201
  • 56.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conviennent au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction
  • Côtés aplatis pour une utilisation avec des flacons à col multiple
  • Conviennent aux cols à joint standard de différentes tailles
  • Matériau transparent pour surveiller facilement la progression du remplissage
  • En polypropylène durable
    • Résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
    • Résistants aux températures élevées et faibles, autoclavables
    • Qualité FDA
Spécification
Spécification
50mm
95 mm
Dimensions du filetage : NS 19/26
Flacons à col multiple et flacons à col unique avec cols à joint standard
10/boîte
Polypropylène
Transparent
Convient au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction
23mm
Entonnoir à joint standard