Learn More
Vitlab™ Bécher empilable en polypropylène
Utilisez ces béchers empilables pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers empilables en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’une poignée stable et d’une échelle facilement lisible, imprimée en noir sur les deux côtés. Le volume est également visible pour les mains gauche et droite.
Marque: Vitlab™ 483941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hautement transparent
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
148 mm | |
2000 ml | |
Polypropylène | |
212 mm |