Learn More
Vitlab™ Bécher empilable en polypropylène
Utilisez ces béchers empilables pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers empilables en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’une poignée stable et d’une échelle facilement lisible, imprimée en noir sur les deux côtés. Le volume est également visible pour les mains gauche et droite.
Marque:  Vitlab™ 484941
Code produit. 10397852
  • 176.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hautement transparent
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
  • Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
170 mm
3000 ml
Polypropylène
242 mm