Learn More
Vitlab™ Flacons pulvérisateurs en PP
Utilisez ces flacons pour la pulvérisation de détergents ou de désinfectants, notamment dans les zones d’accès difficile, ainsi que dans les applications en chromatographie sur couche mince. Les flacons pulvérisateurs en PP VITLAB™ sont dotés d’un insert de pulvérisateur avec déclenchement de pompe stable et à fonctionnement régulier et d’un bec de pulvérisation réglable.
Marque:  Vitlab™ 53510
Code produit. 10302611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Flacons pulvérisateurs en PP blanc
  • Le bec de pulvérisation permet d’obtenir une brume ultra-fine jusqu’à un jet liquide précis
  • Portée : env. 3 à 4 mètres
Spécification
Spécification
400 ml
Idéal pour la pulvérisation de détergents ou de désinfectants, notamment dans les zones d’accès difficile, ainsi que dans les applications en chromatographie sur couche mince
5/boîte
Oui
Flacon pulvérisateur
Bouchon à vis
Blanc
PP
Blanc
Non autoclavable
Polypropylène
Usage exclusivement réservé à la recherche