Learn More
Grant Instruments™ Sphères en polypropylène
Boîte de 300 sphères en polypropylène
Marque: Grant Instruments™ PS20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Boîte de 300 sphères en polypropylène
Alternative utile à un couvercle, minimise l’évaporation et la perte de chaleur tout en permettant un accès facile aux récipients dans le bain ; particulièrement utile pour les grands récipientsSpécification
Accessoires pour bains | |
PP |