Learn More
Menshen™ Bouchons à vis en polypropylène
Utilisez les bouchons à vis bleus en PP à col large Kautex™ pour boucher les flacons à col large utilisés dans l’industrie ou les laboratoires
0.70€ - 0.95€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | PP |
Nb par paquet | 1/boîte |
Quantité | 1/boîte |
Couleur de la vis | Bleu |
Description
- Bleu
- Pour flacons de 500 à 1000 ml
- PP
Spécification
Bleu | |
1/boîte | |
Bleu | |
Bleu | |
Polypropylène |
PP | |
1/boîte | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis | |
Bouchon à vis |