Learn More
Cole-Parmer™ Feuille grille en polypropylène
Spectra/Mesh Screen Discs and Sheets are available in four material options to ensure chemical and application compatibility.
Marque:  Cole-Parmer™ 06630-44
Code produit. 11741453
  • 237.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Membrane Spectra/Mesh
• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
Spécification
Spécification
Autoclavable
500 μm
610 μm
30 x 30 cm
30 cm
30 cm
Polypropylène
3/boîte
Feuille d’écran
11.8 in.
11.8 in.