Learn More
Buerkle™ Racloir en polypropylène
Utilisez ces pelles pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, chimiques, industrielles, agricoles, d’échantillonnage et vétérinaires. Les racleurs en polypropylène Buerkle™ sont disponibles en plusieurs formes et tailles avec différents additifs pour diverses applications.
8.95€ - 10.95€
Spécification
Type de produit | Grattoir |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de poignée | Fixe |
Modèle | Monobloc |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11961471
|
Buerkle™
8300-4001 |
205 mm | 75 mm |
8.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10640565
|
Buerkle™
8300-4002 |
250 mm | 110 mm |
10.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En fonction de la version, les pelles peuvent être antistatiques, antimicrobiennes, adaptées à une utilisation avec des aliments et disponibles dans différentes couleurs (sans cadmium).- Industrie : vert
- Denrées alimentaires : blanc
Spécification
Grattoir | |
Autoclavable | |
Monobloc | |
Pour l’industrie |
Polypropylène | |
Fixe | |
Vert |