Learn More
VITLAB™ Pelles en polypropylène
Échantillonnent, mesurent et pèsent de petits volumes. Les pelles en polypropylène VITLAB™ sont des pelles résistantes aux produits chimiques et durables conçues pour une mesure précise. Moulées en polypropylène autoclavable avec un bord de remplissage formé avec précision, fond plat et poignée confortable. Plusieurs tailles disponibles.
Marque: VITLAB™ 39194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces pelles de laboratoire moulées en une seule pièce sont en polypropylène de qualité FDA, parfaitement adaptées aux besoins d’échantillonnage, de mesure et de pesée. La forme et la taille sont idéales pour prélever des échantillons directement à partir de flacons ou de récipients.- En polypropylène blanc robuste
- Résistant aux produits chimiques et autoclavable
- Grande résistance aux substances chimiques
- Autoclavable et réutilisable
- Conçu pour une mesure précise et facile
- Moulé avec un bord de remplissage formé avec précision
- Poignée confortable et stable avec un volume facilement lisible sur la partie supérieure
- La conception à fond plat reste verticale lorsqu’elle est placée sur une surface plane
- Convient parfaitement à un large éventail d’applications de laboratoire
- Échantillonnage alimentaire, pharmaceutique et environnemental
- Dosage chimique et matérielle
- Pour une utilisation comme nacelle de pesée
Spécification
Cuillère de dosage | |
Autoclavable | |
2 mL | |
blanc | |
Échantillonnage, mesure, pesée |
Polypropylène | |
Plat | |
Poignée | |
FDA | |
60 mm |