Learn More
Masterflex™ Réducteur excentré en polypropylène pour application sanitaire
Préservez des conditions sanitaires tout au long de vos procédés
Marque: Masterflex™ 31805-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme USP classe VI pour l’usage pharmaceutique, ainsi qu’aux normes FDA, USDA et 3A relatives aux contacts alimentaires.
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccords Tri-Clamp™.
- Excellente résistance chimique.
- Faibles caractéristiques de lixiviation.
Spécification
Réducteur excentré en PP pour application sanitaire, taille de mini-pince 1 1/2 po x 3/4 po | |
PP | |
-9deg;C | |
1 1/2 po, 3/4 po | |
125 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union | |
82°F |
Connexion sanitaire | |
15deg;F | |
Offre une très bonne résistance chimique | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
180°F |