Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger à fond rond en polypropylène
Comprend un bouchon à vis inviolable. Le joint en silicone offre une protection fiable contre les fuites ou la pénétration de liquides.
Marque: BRAND™ 780757
246.74 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en polypropylène (PP)
- Produit stérile
- Graduations
Spécification
Bouchon à vis | |
13mm | |
Oui | |
Transparent | |
Stockage de fournitures médicales telles que les sérums et les échantillons de sang ainsi que le chauffage des échantillons, la centrifugation, etc. | |
44 mm | |
500/boîte | |
– 196 à 121 °C | |
Oui |
DIN EN 285 | |
PP | |
1,5 ml | |
PP | |
Pour centrifugeuse | |
Bouchon à vis avec joint en silicone | |
500/boîte | |
Stérile | |
Bouchon à vis |