Learn More
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PP
Une valeur sûre pour votre laboratoire. Les bonbonnes rectangulaires en PP Fisherbrand sont dotées d’une conception rectangulaire compacte idéale pour le stockage et la distribution de l’eau et des réactifs de laboratoire. Conçues pour durer. En matériaux plastiques de haute qualité. Autoclavables.
125.00€ - 176.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13418039
|
Fisherbrand™
302321-0020 |
9 L |
125.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13428039
|
Fisherbrand™
302321-0050 |
20 L |
176.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une valeur sûre pour votre laboratoire. Les bonbonnes rectangulaires en PP Fisherbrand sont dotées d’une conception rectangulaire compacte idéale pour le stockage et la distribution de l’eau et des réactifs de laboratoire. Conçues pour durer. En matériaux plastiques de haute qualité. Autoclavables.
Idéales pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
- Construction robuste pour longue durée de vie
- Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
- Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l’autoclavage
- Conception rectangulaire à faible encombrement
- Goulot large pour un remplissage et un nettoyage aisés
- Bonbonnes avec robinet comprenant un insert à raccord cannelé permettant d’accueillir une tubulure de dia. int. de -+ 5/16 po.
- Le bec verseur du robinet s’adapte à une tubulure de dia. int. de 5/8 po.
- Les matériaux répondent aux exigences de la norme FDA en matière de denrées alimentaires et aux critères USP VI (non toxiques).
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs | |
Large | |
Rectangulaire |
FDA, USP classe VI | |
Blanc | |
Polypropylene | |
Bonbonne avec robinet |