Learn More
Brand™ Entonnoirs à poudre en polypropylène, tige de 23 mm
En polypropylène léger et durable. Les entonnoirs à poudre en polypropylène Brand™ constituent une excellente option pour le transfert d’échantillons sans restriction de débit.
Marque: Brand™ 148030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec tige courte et large
- Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
Spécification
100mm | |
PP | |
Translucide | |
20/boîte |
25mm | |
Oui | |
23mm | |
Entonnoir à poudre |