Learn More
Witeg™ Anneau de versement en polypropylène
Utilisez les bagues anti-goutte en polypropylène Witeg™ pour compléter vos mesures de flacons en laboratoire.
5.20€ - 53.95€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Nb par paquet | 10Pack |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11844075
|
Witeg™
0 175 202 |
Bleu |
41.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11834075
|
Witeg™
5 526 177 |
Vert |
53.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11884955
|
Witeg™
5 526 199 |
Naturel |
53.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11801224
|
Witeg™
5 526 188 |
Rouge |
5.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour filetage GL45
- PP
- Plusieurs couleurs disponibles
- Autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
10Pack | |
Autoclavable | |
Polypropylène |