Learn More
Cytiva Filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™
S’écoule dans les deux sens avec une membrane en PTFE hydrophobe. Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des produits de filtration intégrés pour l’évacuation stérile des récipients et des réservoirs.
Marque: Cytiva 6713-1651
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Écoulement dans les deux directions avec la membrane en PTFE hydrophobe.Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des filtres intégraux pour l’aération stérile des récipients et des cuves.
Construit à partir d’un ensemble unique et normalisé de matériaux.- Membrane en PTFE hydrophobe de 0,2 μm.
- Validé pour 50 cycles d’autoclave à vapeur ; compatible avec EtO.
- Peut être testé au moyen d’un test de rupture d’eau (WBT) ou un test de point de bulle.
- Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques.
- Fabriqué en salle blanche.
- Bidirectionnel et autoclavable.
Compliance
- Répond aux normes de biosécurité—Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité conformes aux exigences de la norme USP classe VI
- Fabriqué en salle blanche contrôlée par les BPF
Spécification
Autoclavables | |
Raccord d’entrée cannelé PolyVENT 16, 0,2 μm, 1/4 vers 3/8 po., raccord de sortie cannelé 1/4 vers 3/8 po. (100 pièces) | |
0,2 μm | |
Aération stérile des récipients de remplissage, de mélange, de maintien, d’autoclavage, de fermentation, d’expédition et de distribution ; pour l’isolement d’incubateurs, d’autoclaves, de lyophiliseurs, de stérilisateurs EtO et de fermenteurs ; pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les diagnostics ainsi que les denrées alimentaires et les boissons | |
SB 1/4 vers 3/8 po. | |
2 bar - marche avant (29 psi - marche avant) | |
Raccord cannelé de 6 à 9 mm (¼ à ⅜°po) | |
46 mm |
Répondent aux normes de biosécurité ; tous les matériaux sont conformes aux exigences USP classe VI ; fabriqués en salle blanche répondant aux BPF | |
PTFE | |
16 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Raccord cannelé de 6 à 9 mm (¼ à ⅜°po) | |
100 unités | |
100 unités | |
53 mm |