Learn More
Cytiva Piston en polypropylène
45.00€ - 50.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène (fibre de verre renforcée) |
---|---|
Type | Piston |
Température max. (métrique) | 60°C |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10630571
|
Cytiva
18-1031-80 |
Colonnes XK 16 et AK 16 |
45.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10327889
|
Cytiva
18-1031-81 |
XK 26, AK 26 et AK 16 |
50.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Polypropylène (fibre de verre renforcée) | |
Piston | |
60°C | |
1/boîte |