Learn More
Fisherbrand™ Pointe de pipette en PP G
Rendent le pipetage beaucoup plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette G en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
8.40€ - 25.15€
Spécification
Couleur | Transparente |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11577442
|
Fisherbrand™
FB34521 |
0,1 à 10 μl |
25.15€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12399365
|
Fisherbrand™
FB64006 |
0.5 à 10 μl |
8.40€
192 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisée ou non stérile
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
- protection contre les aérosols et les contaminations
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Transparente | |
Autoclavable | |
Polypropylène |