Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes PCR™ 96 puits
À utiliser pour les applications d’échantillonnage avant ou après PCR™. Le portoir PCR™ à 96 puits en PP Fisherbrand™ inclut 96 puits à tubes faciles à identifier. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
Marque: Fisherbrand™ HS23461BF
Description
À utiliser pour les applications d’échantillonnage avant ou après PCR™. Le rack 96 puits pour tube PCR™ en polypropylène Fisherbrand™ inclut 96 puits à tubes faciles à identifier. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
Le portoir pour tubes à essai idéal pour les applications d’échantillonnage pré ou post-PCR™- Peut contenir des tubes individuels de 0,2 ml ou des barrettes de 8 ou 12 tubes
- Les puits accueillant les tubes sont facilement identifiés par des chiffres et des lettres en relief
- En PP robuste de différentes couleurs
- Le couvercle à charnière amovible est plat
- Autoclavable et empilable
- Mesure 130 mm x 98 mm x 33 mm (L x l x H), avec des puits à tube de 5,2 mm de diamètre
Spécification
Autoclavable | |
Portoir pour PCR | |
naturelle | |
PP | |
Rectangular | |
Oui | |
130 x 98 x 33 mm | |
5.1 in. | |
3,9 in | |
1,3 in | |
5.2 mm |
Couvercle à charnière amovible | |
Oui | |
PCR Tubes | |
96 | |
None | |
Non stérile | |
130 mm | |
98 mm | |
33 mm | |
130 mm |