Learn More
Mutexil™ Blouses de laboratoire pour visiteurs
Utilisez les blouses de laboratoire pour visiteurs Mutexil™ pour assurer la sécurité et la protection des visiteurs lors de la visite d’une installation dans laquelle ce vêtement de protection est nécessaire.
94.80€ - 149.00€
Code produit | Marque | dimStyle | Type de bouchon | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimStyle | Type de bouchon | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11794436
|
Mutexil™
4574739-XXXL |
Snaps | 3XL | ||||||
11715423
|
Mutexil™
4574739-XL |
À sertir | XL |
119.71€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700524
|
Mutexil™
4574739-XXL |
À sertir | 2XL |
116.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785413
|
Mutexil™
4574702 |
Fermeture éclair | XL |
114.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725433
|
Mutexil™
4180176 |
À sertir | XL |
149.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux