Learn More
Merck Filtre à tamis en polypropylène
173.00€ - 685.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11723633
|
Merck
PP2514250 |
14 mm | 25 mu;m |
685.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10713291
|
Merck
PP2502500 |
25 mm | 25 μm |
173.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10297910
|
Merck
PP2504700 |
47 mm | 25 μm |
287.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10688081
|
Merck
PP4509030 |
90 mm | 45 mu;m |
273.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10792151
|
Merck
PP4504700 |
47 mm | 45 mu;m |
250.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Membrane polypropylène• Excellente résistance chimique
• Idéale pour HPLC, chromatographie ionique
Spécification
Blanc | |
PP | |
Filtre à tamis |