Learn More
Cole-Parmer™ Soupape antiretour miniature en polypropylène
Installez ces clapets anti-retour dans n’importe quelle position. Les clapets anti-retour miniatures en PP sont parfaits pour une utilisation avec des liquides et des gaz pour les applications sous pression ou sous vide. Les clapets nécessitent une pression de retour de 1 psi pour une parfaite étanchéité.
Marque: Cole-Parmer™ MFLX98553-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Corps en PP et membrane Viton™
- La pression de rupture est de 0,18 psi, la pression de fermeture est de 0,014 psi
- La température maximale (à la pression maximale) est de 93°C
Spécification
Soupape anti-retour miniature | |
Polypropylène | |
93°C | |
93°C |
Diamètre du tube : 3,2 mm | |
Transfert de liquides ou de gaz sous pression ou vide | |
1 unité |