Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger en PP avec bouchons à vis
Comprend un bouchon à vis inviolable et une base autostable. Le joint en silicone offre une protection fiable contre les fuites ou la pénétration de liquides.
286.00€ - 311.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 13 mm |
---|---|
Type de couvercle | Bouchon à vis |
Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
Matériau du bouchon | PP |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10659114
|
BRAND™
780756 |
1,5 ml |
311.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10175093
|
BRAND™
780758 |
2 ml |
286.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en polypropylène (PP)
- Comprend un bouchon à vis inviolable et une base autostable
- Produit stérile
- Graduations
Spécification
13 mm | |
DIN EN 285 | |
Oui | |
PP | |
Pour centrifugeuse | |
Bouchon à vis avec joint en silicone à base autostable | |
–196 à 121°C | |
Oui |
Bouchon à vis | |
PP | |
Transparent | |
Stockage de fournitures médicales telles que les sérums et les échantillons de sang ainsi que le chauffage des échantillons, la centrifugation, etc. | |
44 mm | |
500/boîte | |
Stérile | |
Bouchon à vis |