Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes transparentes micro Eppendorf™
Utilisez les pointes de pipettes Fisherbrand™ transparentes micro Eppendorf™ dans votre laboratoire car elles constituent un élément de liaison essentiel permettant de s’assurer que le volume adéquate de liquide est aspiré et distribué, et que le liquide n’est pas contaminé durant ce processus.
Marque: Fisherbrand™ 162023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparente
- Pour pipette Eppendorf
- Longueur de 46 mm
Spécification
Stérile | |
46mm | |
Crystal Micro Eppendorf™ |
Transparent | |
Oui | |
Transparente |