Learn More
Buerkle™ Cuillère à mesures en PP
Pour prélever et mesurer les poudres et les granulés. Les cuillères de dosage en PP Buerkle™ sont calibrées pour évaluer précisément le volume au niveau du rebord.
5.25€ - 10.05€
Spécification
Type de produit | Cuillère de dosage |
---|---|
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11981491
|
Buerkle™
9614-0010 |
10 ml | 100 mm | 34 mm |
5.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10352243
|
Buerkle™
9614-0025 |
25 ml | 135 mm | 44 mm |
5.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10496441
|
Buerkle™
9614-0050 |
50 ml | 160 mm | 55 mm |
5.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10350782
|
Buerkle™
9614-0100 |
100 ml | 200 mm | 70 mm |
5.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10448521
|
Buerkle™
9614-0250 |
250 ml | 260 mm | 90 mm |
5.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10524132
|
Buerkle™
9614-0500 |
500 ml | 315 mm | 118 mm |
8.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10648052
|
Buerkle™
9614-1000 |
1 000 ml | 385 mm | 134 mm |
10.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pelle graduée universelle pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés. Pour un dosage exact, la pelle graduée doit être surremplie et l’excédent sur le bord supérieur de la pelle doit être nettoyé.- Structure en polypropylène blanc
- Résistance chimique élevée
- Volume étalonné lorsqu’il est rempli jusqu’au bord
Spécification
Cuillère de dosage | |
PP | |
Blanc | |
Pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés |