Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders
Tall form polypropylene cylinders with easy-to-read blue graduation marks for general laboratory use.
39.00€ - 65.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
Description | Hexagonal base, tall form |
Graduations | Blue Graduations |
Température max. | 60°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10717594
|
Karl Hecht™
42194066 |
1000 mL |
39.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10103232
|
Karl Hecht™
42194072 |
2000 mL |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Hexagonal base for stability
- Tall form with blue graduations
- DIN 12681 and ISO 6706
- Graduations are resistant up to +60°C
- Available in different capacities
Spécification
Polypropylène | |
Hexagonal base, tall form | |
60°C | |
140°F | |
Hexagonale |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blue Graduations | |
Rond | |
Bleu | |
Éprouvette de mesure non graduée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders