Learn More
Masterflex™ Adaptateur à raccord cannelé avec filetage mâle NPT, en PP
Associez ces raccords simples et économiques à notre tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). L’adaptateur à raccord cannelé avec filetage mâle NPT en PP Cole-Parmer™ est conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils.
Marque: Masterflex™ 40610-37
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre une très bonne résistance chimique
- Plage de températures : –13 à 66°C
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Pour tubulure de 3/8 po de dia int. | |
10/boîte | |
Structuré |
Pour une utilisation dans des applications à basse pression | |
NPTM 0,125 po |