Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur coudé, compression x NPT(M), en PP
Adaptateur coudé, compression x NPT(M) en PP Cole-Parmer™ avec filetage et raccords de compression pour un raccord adaptateur coudé plus permanent.
Marque: Cole-Parmer™ 06444-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les raccords filetés robustes sont conçus pour une installation plus permanente.
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression.
Spécification
Adaptateur coudé pour tuyau mâle | |
PP | |
25/boîte | |
30 mm |
Autoclavables | |
Raccord de tube 1/4 po de dia. ext., 1/8 po NPT | |
Autoclave uniquement | |
Noir |