Learn More
Masterflex™ Raccords de compression mâles avec adaptateurs coudés NPT(M) en PP
Ces raccords avec adaptateur de tuyau de compression mâle fonctionnent bien avec des tubulures rigides, y compris des tubulures fabriquées à partir de fluoropolymères, d'autres plastiques rigides et de métaux.
27.03€ - 102.00€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Matériau | PP |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Comprend | Connecteur coudé à adaptateur de tuyau mâle ; stérilisation à l’oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11701204
|
Masterflex™
06386-20 |
Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/4 pouces | 9/32 in. ; 1 x 1-11/32 in. | NPT(M) de 0,25 po. | |||||
11791194
|
Masterflex™
06386-10 |
Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces | Orifice de 1/4 po ; 1 x 1-1/4 po | NPT(M) de 0,125 po. | |||||
11781194
|
Masterflex™
06386-05 |
Tubulure de 1/8 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces | Orifice de 3/32 po ; 11/16 x 27/32 po | NPT(M) de 0,125 po. | |||||
Description
- Raccord de compression avec connecteur coudé et adaptateur pour tuyaux mâles
- Fabrication en polypropylène
- Disponible en boîtes de dix
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 25°C
- Utilisable de 0° à 100°C
- Raccord de compression avec écrou comprimant la tubulure rigide contre le corps du raccord
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
Spécification
Raccord de compression | |
0°C | |
Connecteur coudé à adaptateur de tuyau mâle ; stérilisation à l’oxyde d’éthylène | |
100°C |
PP | |
10/boîte | |
220°psi |