Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur coudé d’adaptateur de tuyau mâle en polypropylène
26.50€ - 30.25€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Comprend | Connecteur coudé d’adaptateur de tuyau mâle NPT ; ETO ou stérilisation par irradiation aux rayons gamma |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11720319
|
Masterflex™
40610-55 |
Filetage NPT 1/8 x tubulure de Dia. int. 3/8 po |
30.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730329
|
Masterflex™
40610-43 |
Filetage NPT pour une tubulure de 3/8 po à 1/2 po de dia. int. |
26.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Raccords cannelés | |
PP | |
10/boîte | |
Connecteur coudé d’adaptateur de tuyau mâle NPT ; ETO ou stérilisation par irradiation aux rayons gamma |