Learn More
Masterflex™ Adaptateurs Luer mâles en polypropylène
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempts de contaminants et entièrement traçables, les adaptateurs Luer mâles en polypropylène Cole-Parmer™ sont fabriqués conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
20.25€ - 39.70€
Spécification
Type de produit | Adaptateurs Luer |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Conviennent à un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15252400
|
Masterflex™
45518-22 |
Pour raccord mâle Luer Lock à 1/16 pouce de D.I. | |||||||
15129222
|
Masterflex™
45518-26 |
Pour raccord mâle Luer Lock x 1/8 po de dia. int. |
39.70€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15272560
|
Masterflex™
45518-24 |
Pour raccord mâle Luer Lock x 3/32 po de dia. int. |
20.25€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
- Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
- Bonne résistance chimique. Température max.87°C (190°F)
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandé pour l’autoclavage)
- Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
- Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Adaptateurs Luer | |
PP | |
Conviennent à un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille | |
25/boîte |