Learn More
Cole-Parmer™ Pompe centrifuge à entraînement magnétique en PP
625.00€ - 685.00€
Spécification
Type | Pompe centrifuge à entraînement magnétique |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Largeur (métrique) | 121 mm |
Certifications/Conformité | Conformité CE |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15214058
|
Cole-Parmer™
72010-45 |
105 mm |
685.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15204257
|
Cole-Parmer™
72012-15 |
130 mm |
625.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Pompe centrifuge à entraînement magnétique | |
Polypropylène | |
121 mm | |
Conformité CE |