Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse en polypropylène avec graduations imprimées en bleu
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
3000 ml
5 000 ml
Description
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique.Les béchers de forme basse en PP Kartell™, autoclavables avec graduations bleues, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
- Les graduations permanentes imprimées en bleu optimisent la clarté et la reproductibilité
- Autoclavable à 121°C pendant 10 minutes
- Résiste à des températures de 100°C en continu
- Classe B, de forme basse
- Conforme aux normes ISO 7056-1981(E) et BS 5404 partie 1
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe | 71 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Incréments | 10 ml |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 100°C pour un fonctionnement continu |
Autoclavable | Oui |
Graduated | Oui |