Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à liquide en polypropylène
Ces entonnoirs à liquide sont conçus pour durer ; ils peuvent être nettoyés et réutilisés.
Marque: Sampling Systems™ 8022P-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans fissure
- Résistant aux produits chimiques
- Deux diamètres supérieurs disponibles : 100 et 200 mm
Spécification
200mm | |
25mm | |
PP | |
Naturel |