Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port de chaussures de sécurité
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 819022
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PP | |
315 mm | |
1,501 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |