Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Attention : Risque biologique
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 827655
5.23 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
87 mm | |
100 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |